Tisk…
4,4'-Diphenoxydiphenylsulphone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927070-1G OR927070-250MG
APOSOR927070-1GEA 8530 CZK
APOSOR927070-1G APOSOR927070-250MG
4,4'-Diphenoxydiphenylsulphone 97%
4,4'-Diphenoxydiphenylsulphone
Vzorec: C₂₄H₁₈O₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221991
CAS číslo: 1623-91-2