2-Chloro-5-phenyloxazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927050-100MG
OR927050-250MG
APOSOR927050-100MGEA
2610
CZK
APOSOR927050-100MG
APOSOR927050-250MG
2-Chloro-5-phenyloxazole 97%
2-Chloro-5-phenyloxazole
Vzorec:
C₉H₆ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08688603 CAS číslo: 62124-43-0 |