3-Acetyl-5-chlorothiophene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(5-Chlorothiophen-3-yl)ethanone
OR927023-1G
OR927023-250MG
APOSOR927023-1GEA
1740
CZK
APOSOR927023-1G
APOSOR927023-250MG
3-Acetyl-5-chlorothiophene 95%
3-Acetyl-5-chlorothiophene
Vzorec:
C₆H₅ClOS MW: 160,621 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082792 CAS číslo: 58119-67-8 |