Tisk…
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5,7-diol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR927008-10G OR927008-1G OR927008-5G
APOSOR927008-10GEA 13490 CZK
APOSOR927008-10G APOSOR927008-1G APOSOR927008-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5,7-diol 96%
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5,7-diol
Vzorec: C₆H₅N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02091625
CAS číslo: 57489-70-0