4-Chloro-2-(methylamino)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926983-1G
OR926983-250MG
APOSOR926983-1GEA
12400
CZK
APOSOR926983-1G
APOSOR926983-250MG
4-Chloro-2-(methylamino)benzoic acid 95%
4-Chloro-2-(methylamino)benzoic acid
Vzorec:
C₈H₈ClNO₂ MW: 185.608 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17290555 CAS číslo: 54675-18-2 |