4-(tert-Butoxy)-2-chloropyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926978-1G
OR926978-250MG
APOSOR926978-1GEA
9330
CZK
APOSOR926978-1G
APOSOR926978-250MG
4-(tert-Butoxy)-2-chloropyrimidine 95%
4-(tert-Butoxy)-2-chloropyrimidine
Vzorec:
C₈H₁₁ClN₂O MW: 186.639 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16712391 CAS číslo: 614729-28-1 |