Tisk…
2,4,8-Trichloroquinazoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926964-1G OR926964-250MG OR926964-5G
APOSOR926964-1GEA 2070 CZK
APOSOR926964-1G APOSOR926964-250MG APOSOR926964-5G
2,4,8-Trichloroquinazoline 97%
2,4,8-Trichloroquinazoline
Vzorec: C₈H₃Cl₃N₂
MW: 233,482 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09954870
CAS číslo: 62484-29-1