Tisk…
1-Isopropyl-2,3-dihydro-1H-indole-5-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Isopropylindoline-5-carbaldehyde
OR926947-1G OR926947-250MG
APOSOR926947-1GEA 9660 CZK
APOSOR926947-1G APOSOR926947-250MG
1-Isopropyl-2,3-dihydro-1H-indole-5-carbaldehyde 95%
1-Isopropyl-2,3-dihydro-1H-indole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07186368
CAS číslo: 876710-70-2