Tisk…
(4-Amino-3-methoxyphenyl)methanol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR926918-1G OR926918-250MG OR926918-5G
APOSOR926918-1GEA 4040 CZK
APOSOR926918-1G APOSOR926918-250MG APOSOR926918-5G
(4-Amino-3-methoxyphenyl)methanol 95+%
(4-Amino-3-methoxyphenyl)methanol
Vzorec: C₈H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08236863
CAS číslo: 148459-54-5