Tisk…
3-(3-Pyridyl)-2-propen-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926910-1G OR926910-250MG
APOSOR926910-1GEA 7210 CZK
APOSOR926910-1G APOSOR926910-250MG
3-(3-Pyridyl)-2-propen-1-ol 95%
3-(3-Pyridyl)-2-propen-1-ol
Vzorec: C₈H₉NO
MW: 135,163 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425627
CAS číslo: 69963-46-8