Tisk…
3-Methylcyclobutane-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926901-1G OR926901-25G OR926901-5G
APOSOR926901-1GEA 2980 CZK
APOSOR926901-1G APOSOR926901-25G APOSOR926901-5G
3-Methylcyclobutane-1-carboxylic acid
3-Methylcyclobutane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01734189
CAS číslo: 57252-83-2