Tisk…
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926889-1G OR926889-250MG
APOSOR926889-1GEA 10580 CZK
APOSOR926889-1G APOSOR926889-250MG
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole 95%
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₆H₈N₂
MW: 108,141 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22548191
CAS číslo: 1151814-36-6