Tisk…
5,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR926842-100MG OR926842-250MG
APOSOR926842-100MGEA 622 CZK
APOSOR926842-100MG APOSOR926842-250MG
5,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
5,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Vzorec: C₆H₃Br₂N₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13193554
CAS číslo: 957344-74-0