Tisk…
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926841-1G OR926841-250MG
APOSOR926841-1GEA 24600 CZK
APOSOR926841-1G APOSOR926841-250MG
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12198429
CAS číslo: 905307-07-5