Tisk…
2-Chloro-5-methoxy-4-pyrimidinamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-5-methoxypyrimidin-4-amine
OR926836-5G
APOSOR926836-5GEA 1780 CZK
APOSOR926836-5G
2-Chloro-5-methoxy-4-pyrimidinamine 97%
2-Chloro-5-methoxy-4-pyrimidinamine
Vzorec: C₅H₆ClN₃O
MW: 159,574 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17169913
CAS číslo: 99979-77-8