(1H-Imidazol-2-yl)methylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926767-1G
OR926767-5G
APOSOR926767-1GEA
8870
CZK
APOSOR926767-1G
APOSOR926767-5G
(1H-Imidazol-2-yl)methylamine
(1H-Imidazol-2-yl)methylamine
Vzorec:
C₄H₇N₃ MW: 97,118 g/mol Bod varu: 359 °C Bod tání: 267…271 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD04114001 CAS číslo: 53332-80-2 |