Tisk…
5,6,7,8-Tetrahydroquinazoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926731-1G
APOSOR926731-1GEA 10060 CZK
APOSOR926731-1G
5,6,7,8-Tetrahydroquinazoline 95%
5,6,7,8-Tetrahydroquinazoline
Vzorec: C₈H₁₀N₂
MW: 134,178 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15146638
CAS číslo: 5632-33-7