Tisk…
4-Amino-5,6-dimethoxypyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926690-1G OR926690-5G
APOSOR926690-1GEA 2440 CZK
APOSOR926690-1G APOSOR926690-5G
4-Amino-5,6-dimethoxypyrimidine 97%
4-Amino-5,6-dimethoxypyrimidine
Vzorec: C₆H₉N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07787427
CAS číslo: 5018-45-1