Tisk…
2-Ethoxy-6-hydroxy-nicotinonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926667-1G OR926667-5G
APOSOR926667-1GEA 6220 CZK
APOSOR926667-1G APOSOR926667-5G
2-Ethoxy-6-hydroxy-nicotinonitrile 95%
2-Ethoxy-6-hydroxy-nicotinonitrile
Vzorec: C₈H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23115409
CAS číslo: 71350-48-6