Tisk…
Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926624-1G OR926624-250MG
APOSOR926624-1GEA 3060 CZK
APOSOR926624-1G APOSOR926624-250MG
Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Ethyl 4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21364708
CAS číslo: 792848-34-1