Tisk…
1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
OR926569-5G
APOSOR926569-5GEA 4470 CZK
APOSOR926569-5G
1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylquinoline 95%
1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₁₃N
MW: 147,217 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130001
CAS číslo: 491-34-9