Tisk…
tert-Butyl N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926561-1G OR926561-25G OR926561-5G
APOSOR926561-1GEA 0 CZK
APOSOR926561-1G APOSOR926561-25G APOSOR926561-5G
tert-Butyl N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamate 98%
tert-Butyl N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamate
Vzorec: C₉H₁₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973117
CAS číslo: 152192-95-5