Tisk…
Dimethyl 1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926541-1G OR926541-250MG
APOSOR926541-1GEA 1540 CZK
APOSOR926541-1G APOSOR926541-250MG
Dimethyl 1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 95%
Dimethyl 1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Vzorec: C₈H₉NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179576
CAS číslo: 2818-07-7