Tisk…
4-Methylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926528-100MG OR926528-1G OR926528-250MG
APOSOR926528-100MGEA 4140 CZK
APOSOR926528-100MG APOSOR926528-1G APOSOR926528-250MG
4-Methylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
4-Methylthiophene-2-sulphonyl chloride
Vzorec: C₅H₅ClO₂S₂
MW: 196,675 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864497
CAS číslo: 69815-97-0