1-(2-Furylmethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926510-1G
OR926510-5G
APOSOR926510-1GEA
4770
CZK
APOSOR926510-1G
APOSOR926510-5G
1-(2-Furylmethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(2-Furylmethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₉NO₂ MW: 175,184 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09674985 CAS číslo: 13788-32-4 |