Tisk…
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid, N-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-chloro-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-1-carboxylic acid
OR926499-250MG OR926499-1G
APOSOR926499-250MGEA 12440 CZK
APOSOR926499-250MG APOSOR926499-1G
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid, N-BOC protected
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid, N-BOC protected
Vzorec: C₁₅H₁₈ClNO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114850
CAS číslo: 871730-33-5