Tisk…
5-Chloropyridine-2-sulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR926497-1G OR926497-250MG
APOSOR926497-1GEA 16140 CZK
APOSOR926497-1G APOSOR926497-250MG
5-Chloropyridine-2-sulphonyl chloride 98%
5-Chloropyridine-2-sulphonyl chloride
Vzorec: C₅H₃Cl₂NO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06739113
CAS číslo: 885277-08-7
UN: 3261
ADR: 8,II