Tisk…
Morpholin-3-ylmethanol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR926444-1G OR926444-5G
APOSOR926444-1GEA 2710 CZK
APOSOR926444-1G APOSOR926444-5G
Morpholin-3-ylmethanol 96%
Morpholin-3-ylmethanol
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04038650
CAS číslo: 106910-83-2