Tisk…
2-(3-Methyl-2-nitrophenyl)acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926415-1G OR926415-250MG
APOSOR926415-1GEA 12400 CZK
APOSOR926415-1G APOSOR926415-250MG
2-(3-Methyl-2-nitrophenyl)acetonitrile 95%
2-(3-Methyl-2-nitrophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08276005
CAS číslo: 91192-25-5