Tisk…
6-Ethyl-4-hydroxycoumarin 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926382-1G OR926382-5G
APOSOR926382-1GEA 4770 CZK
APOSOR926382-1G APOSOR926382-5G
6-Ethyl-4-hydroxycoumarin 95%
6-Ethyl-4-hydroxycoumarin
Vzorec: C₁₁H₁₀O₃
MW: 190,195 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03424528
CAS číslo: 55005-28-2