Tisk…
6,7-Dihydro-5h-cyclopenta[b]pyridin-7-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-7-ol
OR926347-1G OR926347-250MG OR926347-5G
APOSOR926347-1GEA 3270 CZK
APOSOR926347-1G APOSOR926347-250MG APOSOR926347-5G
6,7-Dihydro-5h-cyclopenta[b]pyridin-7-ol 95%
6,7-Dihydro-5h-cyclopenta[b]pyridin-7-ol
Vzorec: C₈H₉NO
MW: 135,163 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07778342
CAS číslo: 41598-71-4