2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926346-1G
OR926346-250MG
APOSOR926346-1GEA
4930
CZK
APOSOR926346-1G
APOSOR926346-250MG
2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanoic acid 95%
2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanoic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180.2 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00995712 CAS číslo: 29913-51-7 |