Tisk…
4-(Chlorosulphonyl)phenyl pivalate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR926337-1G OR926337-250MG
APOSOR926337-1GEA 5690 CZK
APOSOR926337-1G APOSOR926337-250MG
4-(Chlorosulphonyl)phenyl pivalate 95%
4-(Chlorosulphonyl)phenyl pivalate
Vzorec: C₁₁H₁₃ClO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08274725
CAS číslo: 150374-99-5
UN: 3261
ADR: 8,III