Tisk…
5-Ethyl-2-hydroxybenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926276-100MG OR926276-1G OR926276-250MG
APOSOR926276-100MGEA 4570 CZK
APOSOR926276-100MG APOSOR926276-1G APOSOR926276-250MG
5-Ethyl-2-hydroxybenzoic acid 95%
5-Ethyl-2-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11203618
CAS číslo: 51-27-4