tert-Butyl 2,2-dimethylpyrrolidine-1-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926257-100MG
OR926257-1G
OR926257-250MG
APOSOR926257-100MGEA
4140
CZK
APOSOR926257-100MG
APOSOR926257-1G
APOSOR926257-250MG
tert-Butyl 2,2-dimethylpyrrolidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl 2,2-dimethylpyrrolidine-1-carboxylate
Vzorec:
C₁₁H₂₁NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD21105463 CAS číslo: 869527-80-0 |