Tisk…
6-Methoxyquinazolin-4-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926223-1G OR926223-5G
APOSOR926223-1GEA 1780 CZK
APOSOR926223-1G APOSOR926223-5G
6-Methoxyquinazolin-4-ol 98%
6-Methoxyquinazolin-4-ol
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06657614
CAS číslo: 19181-64-7