Tisk…
6-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926202-1G OR926202-250MG
APOSOR926202-1GEA 20470 CZK
APOSOR926202-1G APOSOR926202-250MG
6-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 95%
6-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Vzorec: C₇H₈N₄
MW: 148.165 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846607
CAS číslo: 1239647-61-0