Tisk…
3-(Thien-2-yl)benzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (3-Thien-2-ylphenyl)methylamine
OR9262-1G OR9262-250MG
APOSOR9262-1GEA 8700 CZK
APOSOR9262-1G APOSOR9262-250MG
3-(Thien-2-yl)benzylamine 97%
3-(Thien-2-yl)benzylamine
Vzorec: C₁₁H₁₁NS
MW: 189,277 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08435868
CAS číslo: 859850-86-5
UN: 3259
ADR: 8,III