Tisk…
1,2,3,4-Tetrahydro-1,8-naphthyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926199-1G OR926199-250MG
APOSOR926199-1GEA 10720 CZK
APOSOR926199-1G APOSOR926199-250MG
1,2,3,4-Tetrahydro-1,8-naphthyridine 95%
1,2,3,4-Tetrahydro-1,8-naphthyridine
Vzorec: C₈H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234598
CAS číslo: 13623-87-5