Tisk…
N-Ethyl-2-piperidin-1-ylethanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926190-1G OR926190-250MG
APOSOR926190-1GEA 10350 CZK
APOSOR926190-1G APOSOR926190-250MG
N-Ethyl-2-piperidin-1-ylethanamine 95%
N-Ethyl-2-piperidin-1-ylethanamine
Vzorec: C₉H₂₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08361609
CAS číslo: 32776-21-9