2-Chloro-5-methylthiazole-4-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926189-1G
OR926189-250MG
APOSOR926189-1GEA
4010
CZK
APOSOR926189-1G
APOSOR926189-250MG
2-Chloro-5-methylthiazole-4-carboxylic acid 95%
2-Chloro-5-methylthiazole-4-carboxylic acid
Vzorec:
C₅H₄ClNO₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12404922 CAS číslo: 1194374-24-7 |