Tisk…
4-Cbz-amino-4-tetrahydropyrancarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926187-1G OR926187-500MG
APOSOR926187-1GEA 11180 CZK
APOSOR926187-1G APOSOR926187-500MG
4-Cbz-amino-4-tetrahydropyrancarboxylic acid 97%
4-Cbz-amino-4-tetrahydropyrancarboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₇NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10698084
CAS číslo: 138402-13-8