Tisk…
Pyridin-2-yl-acetic acid tert-butyl ester 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926158-1G OR926158-250MG
APOSOR926158-1GEA 10190 CZK
APOSOR926158-1G APOSOR926158-250MG
Pyridin-2-yl-acetic acid tert-butyl ester 95%
Pyridin-2-yl-acetic acid tert-butyl ester
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19441884
CAS číslo: 150059-62-4