Tisk…
2,6-Dihydroxy-3-cyanopyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926143-1G OR926143-250MG
APOSOR926143-1GEA 2530 CZK
APOSOR926143-1G APOSOR926143-250MG
2,6-Dihydroxy-3-cyanopyridine 95%
2,6-Dihydroxy-3-cyanopyridine
Vzorec: C₆H₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11558977
CAS číslo: 35441-10-2