(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926138-1G
OR926138-250MG
APOSOR926138-1GEA
10350
CZK
APOSOR926138-1G
APOSOR926138-250MG
(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol 95%
(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol
Vzorec:
C₉H₁₀N₂O MW: 162,188 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08752621 CAS číslo: 872362-98-6 |