Tisk…
N-Boc-endo-3-aminotropane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl endo-3-amino-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate, tert-Butyl (1S,5R)-3-amino-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
OR926114-5G
APOSOR926114-5GEA 3270 CZK
APOSOR926114-5G
N-Boc-endo-3-aminotropane 97%
N-Boc-endo-3-aminotropane
Vzorec: C₁₂H₂₂N₂O₂
MW: 226,315 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18428077
CAS číslo: 207405-68-3