Tisk…
3-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926076-1G OR926076-5G
APOSOR926076-1GEA 1240 CZK
APOSOR926076-1G APOSOR926076-5G
3-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
3-[(Ethylamino)methyl]phenol
Vzorec: C₉H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09931765
CAS číslo: 91239-98-4