Tisk…
4-Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925987-1G OR925987-5G
APOSOR925987-1GEA 3940 CZK
APOSOR925987-1G APOSOR925987-5G
4-Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
4-Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₁₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864532
CAS číslo: 6250-80-2