Tisk…
5-(1H-Pyrazol-5-yl)-2-furaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925945-1G OR925945-5G
APOSOR925945-1GEA 6220 CZK
APOSOR925945-1G APOSOR925945-5G
5-(1H-Pyrazol-5-yl)-2-furaldehyde 95%
5-(1H-Pyrazol-5-yl)-2-furaldehyde
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059993
CAS číslo: 1015939-90-8