1-(2-Chloro-1H-indol-3-yl)-ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925896-1G
OR925896-250MG
APOSOR925896-1GEA
19440
CZK
APOSOR925896-1G
APOSOR925896-250MG
1-(2-Chloro-1H-indol-3-yl)-ethanone 95%
1-(2-Chloro-1H-indol-3-yl)-ethanone
Vzorec:
C₁₀H₈ClNO MW: 193,63 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02956036 CAS číslo: 65287-74-3 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)